Elektronische eenkanaalspipetten, variabel volume, Thermo Scientific™ E1-ClipTip™
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
4670000BT 4670020BT 4670030BT 4670040BT
613-5748EA 872 EUR
613-5748 613-5749 613-5750 613-5751
Elektronische eenkanaalspipetten, variabel volume, Thermo Scientific™ E1-ClipTip™
Pipetten Micropipetten
Deze pipettors zijn ideaal voor terugkerende pipetteertaken met microcentrifuge of reageerbuizen. Elektronische tipejectie en bediening met de wijsvinger zorgen ervoor dat de duim kan ontspannen tijdens het pipetteren.
  • Tip is vergrendeld en afgedicht totdat deze wordt uitgeworpen - dus geen gevallen tips met verspilling van waardevolle monsters
  • Twee bedieningsopties voor elke toepassing: stap voor stap met Matrix of presets met instellingen voor de meest gebruikte toepassingen
  • Vijf gebruikersprofielen, een gepersonaliseerde gebruikersinterface en