Meerkanaalspipetten met verstelbare tussenafstand van tips, elektronisch, met bluetooth, Thermo Scientific™ E1-ClipTip™
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
4672010BT 4672020BT 4672030BT 4672040BT 4672050BT 4672060BT 4672070BT 4672080BT 4672090BT 4672100BT
613-5767EA 1903 EUR
613-5767 613-5770 613-5768 613-5771 613-5764 613-5769 613-5772 613-5765 613-5763 613-5766
Meerkanaalspipetten met verstelbare tussenafstand van tips, elektronisch, met bluetooth, Thermo Scientific™ E1-ClipTip™
Pipetten Micropipetten
Deze pipetten zijn ideaal voor het snel en efficiënt overbrengen van monsters tussen nagenoeg alle buizen, rekken, microplaten of horizontale geldozen. Dankzij de verstelbare tipruimte kan de gebruiker de afstand tussen de tips instellen door de schaal te vergroten of te verkleinen naar het gewenste formaat van de laboratoriumartikelen. Elektronische tipejectie en bediening met de wijsvinger zorgen ervoor dat de duim kan ontspannen tijdens het pipetteren.
  • Tip is vergrendeld en afgedicht totdat deze wordt uitgeworpen - dus geen gevallen tips met verspilling