Filtercapsules voor grondwaterbemonstering, Acrocap™
Leverancier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
AcroCap™
516-9104EA 1370 EUR
516-9104
Filtercapsules voor grondwaterbemonstering, Acrocap™
Filters Membraanfiltercapsules
De Acrocap™ zijn vooral geschikt voor de bereiding van monsternames van grondwater met laag partikelgehalte voor algemene analyse en analyse van opgeloste metalen.
  • Verwijderen lucht, partikels en bacteriële contaminatie
  • Supor®-membraan in een acrylbehuizing
  • Twee wegwerpformaten beschikbaar – on line of 'top bottle'
Filter Acrocap™ (516-9104)
Effectief filtratiegebied: 15 cm²; ontluchting 0,02 μm ondersteund PTFE; maximale druk 2,04 bar.
Inlaat/uitlaat: Slangtube 6,4 mm. Int.Ø conform ISO 594 FSL.
Effectief filteroppervlak: 15 cm²; PTFE-ontluchter 0,02 μm; maximale druk 2,1 bar; b×d×h (mm): 68,8×40,9×34,5.
In-/uitgang: slangaansluiting 6,4 mm/mannelijke Luer-aansluiting Luer mâle met wegneembare vulklok.