Centrifuges, tafelmodel, gekoeld, 5920 R (IVD-markering)
Leverancier: EPPENDORF
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
5948000.417 5948000.018 5948000.212 5948000.310 5948000.514 5948000.611 5948000.816 5948000.914
521-2561EA 16370 EUR
521-2561 521-2555 521-2557 521-2559 521-2563 521-2565 521-2569 521-2775
Centrifuges, tafelmodel, gekoeld, 5920 R (IVD-markering)
Centrifuge Tafelmodel centrifuges
Deze centrifuge heeft een superieure capaciteit van 4×1000 ml waardoor het een ideaal instrument is voor toepassingen met hoge volumes en high-throughput toepassingen. Het apparaat heeft een krachtig koelsysteem met geavanceerde temperatuurregeling om de monsters veilig te houden.
  • Automatische rotorherkenning en onbalansdetectie voor maximale veiligheid tijdens de werking
  • FastTemp-functie voor snelle voorkoeling; FastTemp pro®-functie voor automatische voorkoeling gebaseerd op een voorgeprogrammeerde tijd en datum
  • De continue koeling onderhoudt een constante temperatuur zelfs na het centrifugeren – monsters blijven koud
  • ECO-uitschakeling treedt in werking na 8 uur (instelbaar) van niet-gebruik om het energieverbruik te verlagen en de levensduur van de compressor te verlengen
  • Bewaar tot 99 door de gebruiker gedefinieerde programma's; 5 programmatoetsen voor eenvoudige toegang tot routineprogramma's
  • Deksel met 'soft-touch'-sluiting; twee open dekselposities (half open voor deksel binnen handbereik en volledig open voor rotorverwisseling)
  • Eppendorf QuickLock® doppen en deksels zorgen voor een eenvoudige bediening met één hand en een ergonomische sluiting
Rotor S-4×1000 met bekers met hoge capaciteit: max. 3153×g
Rotor S-4×1000 met bekers voor platen/buisjes: geschikt voor zowel buisjes en platen, max. 3092×g
Rotor S-4×1000 met ronde bekers: geschikt voor flessen van 1 liter, max. 3428×g
Rotor S-4×750 met ronde bekers: voor gemiddelde capaciteit met hoge snelheid, max. 4816×g
Rotor S-4×Universal-Large: geschikt voor zowel buisjes en platen, max. 4402×g