Hydrocortisone 21-acetate
Leverancier: MP Biomedicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
0210199505 0210199510
ICNA0210199505EA 137 EUR
ICNA0210199505 ICNA0210199510
Hydrocortisone 21-acetate
Hydrocortisone-21-acetate
HYDROCORTISONE-21-ACETATE (Δ4-Pregnen-11β,17α,21-triol- 3,20-dione; Cortisol acetate) Crystalline
Formule: C₂₃H₃₂O₆
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00037714
CAS nummer: 50-03-3