Probucol ≥98%
Leverancier: MP Biomedicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
0215637105 0215637110 0215637150
ICNA0215637105EA 139 EUR
ICNA0215637105 ICNA0215637110 ICNA0215637150
Probucol ≥98%
Probucol
Formule: C₃₁H₄₈O₂S₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00079281
CAS nummer: 23288-49-5