Cefsulodin sodium salt
Leverancier: MP Biomedicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Cefsulodin sodium, Sodium (6R,7R)-3-((4-carbamoylpyridin-1-ium-1-yl)methyl)-8-oxo-7-((R)-2-phenyl-2-sulphonatoacetamido)-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate, Sulcephalosporin
0219867780 0219867783
ICNA0219867780EA 89.2 EUR
ICNA0219867780 ICNA0219867783
Cefsulodin sodium salt
Cefsulodin sodium salt
Storage temperature.: +4 °C
Formule: C₂₂H₁₉N₄NaO₈S₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07793338
CAS nummer: 52152-93-9