VWR®, Bekers, laag model, robuust
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
213-0462EA 59.2 EUR
213-0462 213-0476 213-0477 213-0478 213-0479 213-0480 213-0481
VWR®, Bekers, laag model, robuust
Bekers
Borosilicaatglas 3.3, met tuit.
  • Bestendig tegen chemicaliën en thermische schokken
  • Duurzame matte afwerking van het schrijfveld en witte schaalverdeling
  • Tuit ontworpen voor optimale prestaties
De robuuste bekers hebben een betere mechanische stabiliteit dan de standaardproducten dankzij de dikkere wanden. De verstevigde randen zorgen voor een hogere schokbestendigheid en een lagere kans op glasbreuk. Dankzij de grotere wanddikte is de bestendigheid tegen snelle temperatuurveranderingen niet zo hoog als die van de standaardproducten, hierdoor wordt trage, uniforme verwarming aanbevolen.