VWR®, Erlenmeyers, smalle hals, robuust
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
214-0421EA 67.7 EUR
214-0421 214-0422 214-0423 214-0424 214-0425
VWR®, Erlenmeyers, smalle hals, robuust
Kolven Erlenmeyers
Borosilicaat 3.3 glas.
  • Resistant to chemicals and thermal shock
  • Volume graduations and labelling area
Zware kolven hebben een betere mechanische stabiliteit dan standaardproducten vanwege dikkere wanden. De versterkte velgen verhogen de schokbestendigheid en verminderen de kans op breuk. Door de grotere wanddikte is de weerstand tegen snelle temperatuurveranderingen niet zo goed als die van de standaardproducten, daarom wordt een langzame en uniforme verwarming aanbevolen.