Zakken voor laboratoriumblenders, Stomacher®
Leverancier: Seward (FermionX)
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BA6040 BA6141 BA6041/CLR BA6141/STR BA6141/CLR BA6041/5/500 BA6042 BA6141/5/500 BA6041/STR BA6041 BA6040/CLR BA6040/CLR/STR BA6040/DBL/STR BA6040/STR BA6042/HD BA6041/LSTR
432-0017EA 239 EUR
432-0017 432-3121 432-3123 432-3124 432-3125 431-0130 432-3131 432-0025 432-3119 432-3126 432-0271 432-0272 432-3118 432-0273 SEWABA6042/HD SEWABA6041/LSTR
Zakken voor laboratoriumblenders, Stomacher®
Zakken Homogenisatiezakken
Stomacher®-zakken worden allemaal vervaardigd uit primaire polymeerkorrels die in een buis zijn geëxtrudeerd. De enige afdichting bevindt zich aan de onderkant. Alle zakken zijn per batch getest en bewaakt tijdens het productieproces op Stomacher®-machines. De zakken zijn getest op verschillende parameters, zoals hoe goed ze te openen zijn, hun transparantie en flexibiliteit, afmetingen en prestaties. Stomacher®-zakken zijn verkrijgbaar in diverse uitvoeringen, die samen geschikt zijn voor alle toepassingen.
  • Vervaardigd van hoogwaardig polytheen dat geschikt is voor levensmiddelen
  • De