Spuitfilters voor ionenuitwisselingschromatografie, XT Acrodisc®
Leverancier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
MSTGXT25Q16 MSTGXT25S16
PALLMSTGXT25Q16EA 447 EUR
PALLMSTGXT25Q16 PALLMSTGXT25S16
Spuitfilters voor ionenuitwisselingschromatografie, XT Acrodisc®
Filters Spuitfilters
Deze XT Acrodisc® apparaten met Mustang® Q membraan zijn ontworpen voor laboratoriumgebruik en schaalverkleiningsprocesontwikkeling.
  • Het apparaatvolume van <1 ml minimaliseert de vereisten voor monstervolumes
  • 16 lagen van Mustang®-membraan zorgen voor eenvoudige schaalvergroting tot Mustang®-membraan experimentele en processchaal capsules
  • De apparaten bereiken debieten tot 10 membraanvolumes per minuut (MV) zonder de prestaties te beïnvloeden
  • Vrouwelijke Luer-lock inlaat en uitlaat vereenvoudigen het gebruik met typische lagedruk