Laboratoriumvriezers, FROSTER-LABEX®-530/-730
Leverancier: KIRSCH PHILIPP
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
10331 10332
471-0417EA 9510 EUR
471-0417 471-0418
Laboratoriumvriezers, FROSTER-LABEX®-530/-730
Vriezers Vriezers voor laboratoria en algemeen gebruik
Deze laboratoriumvriezers zijn ontworpen met een explosieveilig interieur (intrinsiek veilig), recirculatieluchtkoeling, automatisch snel ontdooien en een RS485-interface.
  • Zelfsluitende deur met scharnier rechts
  • Microprocessorgestuurde temperatuur- en ontdooiregeling voor maximale temperatuurstabiliteit
  • Membraantoetsenbord met digitaal temperatuurdisplay en minimum/maximum temperatuurgeheugen
  • Besturings- en weergavesensoren beschermd door veiligheidsbarrières
  • Via een potentiaalvrij contact kunnen alarmen worden doorgestuurd
  • Extra dikke energiebesparende isolatie van 70 mm
  • Deurkozijnverwarming en verstelbare poten
Externe behuizing is gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal (roestvrij), voorzien van een witte, krasbestendige poedercoating. De binnenkant is gemaakt van glad aluminium met een kleurloze beschermlaag.
Certificaten: ATEX-94/9/EG-conformiteit TÜV-gecertificeerd (intrinsiek veilig).