Volumetric flasks, class B, with tapered stopper, Corning®
Leverancier: Corning
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
5641P-100 5641P-1L 5641P-50 5641P-500 5641P-10 5641P-250
CORN5641P-100EA 168.12 EUR
CORN5641P-100 CORN5641P-1L CORN5641P-50 CORN5641P-500 CORN5641P-10 CORN5641P-250
Volumetric flasks, class B, with tapered stopper, Corning®
Kolven Maatkolven
Gemaakt van PP, doorschijnend, met conische PP-stop.
  • Met een individueel geijkte maatstreep
  • Routine reiniging tot maximaal 60 °C wordt aanbevolen voor het behoud van de correcte afmeting
  • Blootstelling aan temperaturen boven 60 °C kan de nauwkeurigheid beïnvloeden
De herbruikbare kunststof kolven zijn gemaakt volgens Klasse B toleranties zoals gedefinieerd door ISO 1042.
The accuracy of volumetric ware depends on the care used in calibrating it, using the correct type of ware for the application, handling the ware properly and ensuring theMore Product Information