Vloeibare reinigingsmiddelen voor automatische reiniging van glaswerk, neodisher® FLA
Leverancier: Dr. Weigert
Ratings:
Avg. Ratings: 4.0 (1 Review)
Total Ratings: 1
Avg. Ratings: 4.0 out of 5
Was this review helpful? Yes No
Yes: 0 No: 0 
RECHERCHE / MAGASINIER / NOUZILLY
Bonjour, Pourquoi le laboClean FLA n'a-t-il plus la même couleur ?
411230 411233 411226
148-3144EA 138 EUR
148-3144 148-3222 148-3149
Vloeibare reinigingsmiddelen voor automatische reiniging van glaswerk, neodisher® FLA
Reinigingsmiddelen Detergenten en oppervlaktereinigers
neodisher® LaboClean FLA.
  • Alkalisch vloeibaar concentraat voor universele toepassingen, vrij van fosfaten, oppervlakteactieve stoffen en oxiderende middelen
  • Bestanddelen: 5 - 15% polycarboxylaten
  • Dosering: 2 - 6 ml/l
Opgelet: De meeste materialen zijn corrosief en irriterend en u moet voorzichtig te werk gaan bij het kiezen van materialen voor het reinigen van aluminium en titanium voorwerpen. Neem het veiligheidsblad voor materialen voorafgaand aan het gebruik door.
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable