VWR®, Maatbekers met handvat, PMP (TPX)
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
213-0506EA 8.5 EUR
213-0506 213-0507 213-0508 213-0509 213-0504 213-0505
VWR®, Maatbekers met handvat, PMP (TPX)
Bekers
Gemaakt PMP, kristalhelder.
  • Met gedrukte schaalverdeling
  • Uitstekende chemische bestendigheid
  • Met handvat voor beter gebruik
  • Bestand tegen temperaturen van 0 tot 121 °C bij continu gebruik (tot 170 °C voor korte perioden)
  • Hars voldoet aan de Amerikaanse FDA 21 CFR-vereisten