Snijbestendige handschoenen, Vertigo White PU 3
Leverancier: HONEYWELL SAFETY
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
2318769-06 2318769-07 2318769-08 2318769-09 2318769-10
DALL2318769-06EA 157.3 EUR
DALL2318769-06 DALL2318769-07 DALL2318769-08 DALL2318769-09 DALL2318769-10
Snijbestendige handschoenen, Vertigo White PU 3
Handschoenen
Deze witte Spectra®/Lycra® gebreide handschoenen hebben een witte PU-coating op de palm en vingertoppen. De Spectra®/Lycra®-draad biedt uitstekende eigenschappen tegen snijgevaren en de PU-coating zorgt voor een uitstekende schuurbestendigheid.
  • Door de breitechniek wordt een handschoen verkregen die nauwsluitend aan de hand zit en een goede beweeglijkheid biedt
  • Maximaal comfort en extra stevigheid
  • Cool Spectra®-afwerking zorgt voor een extra gevoel van comfort
  • De ventilerende rug optimaliseert de luchtdoorlatendheid
  • De witte kleur verhoogt de hygiëne en de zuiverheid
Ideaal voor fijne hanteringen in een droge omgeving. Typische toepassingen zijn onder meer: Autoproductie, luchtvaart, , bouwsector, catering, energie of elektriciteit, glas-, metaal- en papierindustrie, logistiek, onderhoud, telecom- en transportsector.
Certificaten: EN 388:2016 (4X42B); Cat. II.
Opgelet: Stel deze handschoen niet bloot aan hitte.