Kiezelgel, BAKER ANALYZED® 0.063 - 0.200 mm for chromatography, J.T.Baker®
Leverancier: Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1830.9025EA 0 EUR
1830.9025 1830.1000 1830.0500
Kiezelgel, BAKER ANALYZED® 0.063 - 0.200 mm for chromatography, J.T.Baker®
Kiezelgel
Formule: SiO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011232
CAS nummer: 63231-67-4
Order Now
Specification Test Results
Alcohol-Ether Soluble Substances max. 0.05 %
Loss on Drying max. 6.0 %