VWR® Powerpette Plus, Pipetvuller
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
612-3686EA 338 EUR
612-3686 613-4445
VWR® Powerpette Plus, Pipetvuller
Pipetten Pipetvullers
Pipetteer controller voor glazen en kunststof pipetten van 1 tot 100 ml.
  • De snelheid van het aanzuigen en doseren wordt geregeld met de vingertrekkers
  • Drie aanzuig- en doseermodi
  • De hoge en lage instellingen hebben allebei een variabele snelheid
  • Volledig opgeladen kan er ongeveer acht uur continu gewerkt worden
  • Het lampje voor lage batterijspanning gaat branden wanneer er nog één uur stroom over is
Offers a unique combination of features to give precision fingertip control in a classic streamlined design, suitable for users with large or smallMore Product Information