SPE-kolommen, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ fenyl
Leverancier: Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
7095-01EA 318.86 EUR
7095-01 7095-03 7095-09 7095-06
SPE-kolommen, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ fenyl
Kolommen voor chromatografie
BAKERBOND spe™ kolommen zijn kolommen voor eenmalig gebruik van PP, voorverpakt met sorbenten met een hoge capaciteit ingesloten tussen twee 20 µm PE-frits.
  • Silica based
  • Extraction of compounds from sample solution volumes ranging from a few hundred µl up to 1 L
  • Processing by vacuum or positive pressure
Algemene toepassingen: polair van niet-polaire/polaire oplosmiddelen met behulp van waterstofbindende mechanismen.
Deze SPE-kolommen kunnen worden gebruikt in de modus Reversed Phase.