VWRⓇ Cleanroom gelaatsmaskers, Duck Bill
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
113-8681EA 234 EUR
113-8681 113-8682 113-8683 113-8684 113-8685 113-8686
VWRⓇ Cleanroom gelaatsmaskers, Duck Bill
Maskers Cleanroom Maskers
Cleanroom- en eendenbek-gezichtsmaskers beschikken over een superieure deeltjes- en bacteriële filtratie-efficiëntie en een lage deeltjesafscheiding. Deze vochtbestendige cleanroom maskers bestaan ​​uit drie lagen met een unieke, lichtgewicht binnenlaag van folie voor verbeterde vochtbestendigheid.
  • Steriel en niet-steriel beschikbaar, met oorlusjes, bandjes of capuchonlusjes
  • Hoge bacterie- en deeltjesfiltratie-efficiëntie
  • De kunststof boog over de volledige lengte tussen de lagen in houdt de stof op afstand van de mond, voor een koelere, comfortabelere ademhaling zonder het zicht te beperken
  • De vervormbare stalen neusband van 12 cm garandeert een goede afdichting op maat
  • Natuurrubberlatex-, glasvezel- en siliconenvrij
  • Alleen voor industrieel en cleanroom gebruik, niet voor bescherming tegen COVID-19
  • Dit product is geen medisch hulpmiddel voor medisch of klinish gebruik in de zin van Verordening (EU) 2017/745 / Richtlijn 93/42/EEG
  • Dit product is geen persoonlijk beschermingsmiddel (PBM) in de zin van Verordening (EU) 2016/425
Buitenlaag: 28 g/m² non-woven PP
Filtermedia: 25 g/m² meltblown PP
Binnenlaag: 25 g/m² non-woven PP
Certificaten: ISO-gecertificeerd door onafhankelijke laboratoriumtests.
Verpakking: 20 maskers per cleanroom-compatibele, met warmte gesealde zak, 10 zakken per grote zak per doos. Steriele maskers worden individueel verpakt.