OmniTop Sample Tubes®-assemblages, voorgesteriliseerd voor eenmalig gebruik
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
734-2986EA 1370 EUR
734-2986 734-3360 734-2993 734-2994 734-2995 734-2985 734-2987 734-2990 734-2989 734-2991 PAWB15CTAPPCFDSL00 PAWB50CTA-CF-DSL-S
OmniTop Sample Tubes®-assemblages, voorgesteriliseerd voor eenmalig gebruik
Buisjes Reageerbuisjes
OmniTop Sample Tubes® zijn een handig apparaat dat kan worden gebruikt om vloeistofmonsters te nemen. Elke OmniTop-buis wordt geleverd met een vooraf bevestigd ontluchtingsfilter van 0,2 µm en 18" slang (C-Flex®, TYGON®, siliconen of PharMed®).
  • Aanpasbaar dopsysteem
  • Uniek dopontwerp zorgt voor volledige aanpassing
  • Mogelijkheid om verschillende ID- en OD-slangdiameters te gebruiken
  • Ruime keuze aan slangmaterialen
  • Eenvoudig te configureren met vrijwel elk type slang
  • Eenmalig gebruik
  • Kostenefficiënt
  • Verminderde montage- en installatietijd
  • Elimineer