Beakers, with handle, PP, Corning®
Leverancier: Corning
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1015P-3L 1015P-1L 1015P-250 1015P-2L 1015P-500
CORN1015P-3LEA 173.3 EUR
CORN1015P-3L CORN1015P-1L CORN1015P-250 CORN1015P-2L CORN1015P-500
Beakers, with handle, PP, Corning®
Bekers
PP, doorschijnend.
  • Gladde oppervlakken voor snelle en eenvoudige reiniging
  • Met blauwe opgedrukte schaalverdeling
  • Met handvat en tuit
Ideaal voor algemeen laboratoriumgebruik en een breed gamma aan toepassingen.