HPLC-kolommen, J.T.Baker®, BAKERBOND® BDC C18
Leverancier: Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
7441-00EA 1215.14 EUR
7441-00 7441-01
HPLC-kolommen, J.T.Baker®, BAKERBOND® BDC C18
Kolommen voor chromatografie
Deze kolommen zijn ideaal voor de determinatie van farmaceutisch actieve componenten. Zij zijn voorzien van eindkappen en geschikt voor chromatografie van basisverbindingen.
  • Uitstekende reproduceerbaarheid van kolom tot kolom en batch tot batch
  • Scherpe pieken en verbeterde symmetrie
De BAKERBOND® BDC C18 fase krijgt een speciale basisdeactivatiebehandeling tijdens de productie van silica-materiaal om de activiteit van silanofilie te verminderen.