Inlegzolen, Image
Leverancier: HONEYWELL SAFETY
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
6000301/36 6000301/37 6000301/38 6000301/40 6000301/41 6000301/42 6000301/46 6000301/44 6000301/47 6000301/43 6000301/45 6000301/39 6000301/35
114-0486EA 14.18 EUR
114-0486 114-0487 114-0488 114-0490 114-0491 114-0492 114-0496 114-0494 114-0497 114-0493 114-0495 114-0489 114-0535
Inlegzolen, Image
Inlegzolen voor schoenen
Kleur: Lichtgroen.
  • Non-woven vezels, honingraatstructuur, hypoallergeen
  • Geïmpregneerd met een antischimmel en antibacterieel middel, neutraliseert zweet
  • Bestrijdt de voornaamste bacteriën die verantwoordelijk zijn voor schimmelziekten en andere besmettingsrisico's