Watermonsternemers, draagbaar, TP 5 C
Leverancier: MAXX
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
2053010 2053024 2054024 2053001 2053004 2053016
701-0170EA 3750 EUR
701-0170 701-0171 MAXA2054024 701-0168 701-0169 MAXA2053016
Watermonsternemers, draagbaar, TP 5 C
Monsternemers Monsternemers voor water
Een draagbare, compacte, automatische watermonsternemer die op batterijen werkt, met een vacuümsysteem met diafragmapomp. De standaardversie heeft een geïntegreerde, geïsoleerde container en verdeler voor 24×1 L PE-flessen en de monstername vindt plaats met programmeerbare microprocessorregeling.
  • Eenvoudig te vervoeren met draaggrepen
  • Dankzij de batterij bent u niet afhankelijk van netvoeding
  • De monsterprogrammering kan worden gekoppeld aan tijd, debiet of gebeurtenissen
  • Handmatige monstername zonder programmaonderbreking
  • Ca. 2000 monsternames per batterijlading (20 °C, hoogte 1,5 m, monstername-interval 1 min)
Andere versies van de monsternemer zijn verkrijgbaar voor andere container-/flesgroottes; 25 liter; 4×5 liter en 1×10 liter en voor deze varianten is er de extra optie van koeling met behulp van vriezerpakketten in de geïsoleerde container. De genomen monsters kunnen worden gekoeld met optionele compressorkoeling (neem voor meer informatie contact op met een verkoopkantoor van VWR).
Bestelinformatie: Er is een batterijlader nodig, die afzonderlijk moet worden besteld.
Informeer voor details over het volledige assortiment toebehoren bij het plaatselijke verkoopkantoor van Avantor.
Leveringsinformatie: Het apparaat (zonder batterijlader) wordt geleverd inclusief aanzuigslang van 5 m met schroefaansluiting en zinkgewicht.