Oorkappen, Peltor™ Optime™ II
Leverancier: 3M
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
H520B H520F H520A H520P3E1 H520P3E H520P3EV H520BGQ
111-0455EA 47.3 EUR
111-0455 111-0456 111-0454 111-1079 111-1078 111-1082 MMMAH520BGQ
Oorkappen, Peltor™ Optime™ II
Oorkappen Lawaaiwerende oorkappen
Optime™ II-oorkappen zijn beschikbaar in diverse ontwerpen voor verschillende eisen - met opvouwbare hoofdband, met nekband of ter bevestiging op een helm.
  • Royale binnendiepte voor extra comfort
  • Zachte, brede oorkussens gevuld met een unieke vloeistof-/schuimcombinatie voor zeer lage contactdruk
  • Oorkussens met ventilatiekanalen, bedekt met zachte, hygiënische folie
  • Tweepunts drukknopen van roestbestendig roestvrij staal zorgen voor lage contactdruk, ook tijdens langere gebruiksperioden
Ideaal voor gebruik in lawaaierige industriële omgevingen, b.v. voor operators van bouwmachines of luchthavenpersoneel.
SNR: 31 dB (hoofdband en nekband); 30 dB (op helm gemonteerd)
Opgelet: *Geschikt voor alle Peltor™-helmen, behalve G2000