Bajonetfilter voor halfgelaatsmaskers X-plore® 3300/3500 en volgelaatsmasker X-plore® 5500
Leverancier: Dräger
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Dräger X-plore®
111-0421EA 122 EUR
111-0421 111-0423 111-0422 111-0427 111-0911 111-0418 111-0428
Bajonetfilter voor halfgelaatsmaskers X-plore® 3300/3500 en volgelaatsmasker X-plore® 5500
Ademhalingsmaskers Herbruikbare maskers Maskerfilters
De X-plore®-serie met dubbele filters en bajonetaansluitingen biedt een perfecte combinatie van comfort en functionaliteit. De filters zijn geschikt voor de halfgelaatsmaskers Dräger X-plore® 3300/3500 en volgelaatsmaskers X-plore® 5500.
  • Witte deeltjesfilters voor eenvoudige identificatie
  • Voortreffelijke gebruikersveiligheid doordat ze onder kleppen kunnen gedragen worden
  • 'R'-classificatie: hergebruik toegestaan
  • Robuuste filter met blauwe kunststof ABS-behuizing met veilige bajonetaansluiting, zodat u de filter altijd stevig kunt plaatsen
Certificaten: EN 14387/2000/A1:2006