Nitril handschoenen, Kimtech™ Purple Nitrile™
Leverancier: KIMBERLY CLARK
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
90627 90628 90629 90625 90626
112-4847EA 37.6 EUR
112-4847 112-4848 112-4849 112-4845 112-4846
Nitril handschoenen, Kimtech™ Purple Nitrile™
Handschoenen
Deze handschoenen bieden bescherming in biowetenschappelijke omgevingen en in het farmaceutische productieproces. De latexvrije, siliconenvrije, antistatische veiligheidshandschoenen bieden al het comfort en zekerheid dat nodig is in onderzoekslaboratoria. Het synthetische nitrilpolymeer (acrylonitril-butadieen) is zeer waterdicht met een laag risico op speldengaatjes. Bij het dragen verdwijnt de statische energie en wordt elk risico op latex- of siliconeovergevoeligheid geminimaliseerd, zo blijven de handen gezond en beschermd tijdens het contaminatievrije onderzoek.
  • Zeer goede bescherming, zuiverheid en kwaliteit
  • Sterker en dunner dan latex met betere bescherming tegen een breed gamma chemicaliën waaronder cytotoxische geneesmiddelen
  • Gestructureerde vingertoppen verbeteren de grip en vingergevoeligheid
  • Rolranden bieden versterking
  • Voor beide handen en wegwerpbaar voor gemakkelijk aantrekken, uittrekken en recyleren
  • Bevatten geen natuurrubberlatex of siliconen, dit vermindert de kans op TYPE I handschoengerelateerde overgevoeligheidsreacties
De handschoenen zijn ideaal voor gebruik in toepassingen met een hoger risico in de biowetenschappen, forensische wetenschappen, bij biomedisch onderzoek en bij niet-steriele geneesmiddelenproductie. Biedt het hoogste beschermingsniveau in het KIMTECH™-handschoenengamma, ze zijn ook geschikt voor voedselcontact en bieden bescherming tegen spatten van chemicaliën en gevaren van micro-organismen. Ze zijn ook ISO 16604-virusbestendig.
Thickness: 0,12 mm (palm), 0,15 mm (finger)
Colour: Purple
EN 374, EN 455-1/-2/-3, EN 421; Cat. III, AQL 0,65
Food contact approved
Certificaten: PPE Cat III (EU) 2016/425, EN 374-1 Type B (JKT), EN 374-5 (VIRUS); AQL 0.65
Food contact approved.