Hydrofobe interactiechromatografiemedia, J.T. Baker®, BAKERBOND®
Leverancier: Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
7182-02EA 0 EUR
7182-02 7182-05 7285-00 7285-01
Hydrofobe interactiechromatografiemedia, J.T. Baker®, BAKERBOND®
Eiwitzuivering Protein Purification Resins
Media op silicabasis die worden gebruikt voor de zuivering van eiwitten op basis van differentiële zoutgeïnduceerde hydrofobiciteit. De gemengde modus biedt een unieke selectiviteit met zijn hydrofobe interactie en ionenwisselfunctie.