VWR®, ESD-stoelen en -krukken voor cleanrooms
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
132-1370EA 612 EUR
132-1370 132-1371 132-1372 132-1368 132-1369 132-1373
VWR®, ESD-stoelen en -krukken voor cleanrooms
Stoelen
Ergonomische en automatisch aanpassende stoelen of krukken gemaakt van PU, voor cleanrooms.
  • Past zich automatisch aan de gebruikers en hun posities aan
  • Vergemakkelijkt een rechte houding
  • Minimaliseert belasting van de ruggengraat
  • Schuurbestendig
  • Slijtvast, stervormig, verstevigd onderstel gemaakt van zwart staal
  • In hoogte verstelbare zwarte gasveerkolom met schokdemper
The innovative seat design consists of a short seat, tilted forward, split into two parts, based on blue silent blocks.
Special conductive PU connects to the metal parts of the chairs and stools, allowing electricity to be discharged through the carbon castors or pads.
Certificaten: ISO Class 3 certificate.