VWR® Original™, Digitale timer, drie kanalen
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
609-0220EA 83.3 EUR
609-0220 VWRU23609-200
VWR® Original™, Digitale timer, drie kanalen
Timers Digitale timers
Deze labotimer met drie kanalen is ideaal voor kwaliteitscontrole en experimentele vereisten. Hij geeft droog- en incubatietijden aan, helpt om alle testresultaten te registreren en alarmeert zelfs voor afspraken.
  • Tijdcapaciteit: 9 uren, 59 minuten en 59 seconden (resolutie: 1 seconde)
  • Functies: aftellend, duidelijk alarm en een indicator op het scherm per kanaal
  • De alarmen gaan gedurende 60 seconden af en ze kunnen handmatig uitgezet worden of ze vallen automatisch uit na 1 minuut
  • Uiterst eenvoudige bediening
  • De grote, 6,3 mm hoge LCD-cijfers zijn eenvoudig te lezen
  • Draagbaar dankzij het kleine formaat en het lichte gewicht
Gewicht: 113 g
Certificaten: Levering met certificaat met serienummer uitgegeven door een kalibratielaboratorium volgens ISO 17025 en gecertificeerd door A2LA voor de traceerbaarheid volgens NIST-normen (National Institute of Standards and Technology).
Leveringsinformatie: Geleverd met twee AA-batterijen en-certificaat.