Meerkanaalspipetten, mechanisch, variabel volume, PIPETMAN® L
Leverancier: GILSON
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
FA10016 FA10009 FA10010 FA10011 FA10012 FA10013 FA10014 FA10015 FA10013C FA10014C FA10009C FA10010C FA10011C FA10012C FA10015C FA10016C FA10013CG FA10014CG FA10009CG FA10010CG FA10011CG FA10012CG FA10015CG FA10016CG FA10040 FA10039 FA10035 FA10036 FA10037 FA10038 FA10039C FA10039CG FA10040C FA10040CG FA10035C FA10035CG FA10036C FA10036CG FA10037C FA10037CG FA10038C FA10038CG
613-5821EA 1041 EUR
613-5821 613-5814 613-5815 613-5816 613-5817 613-5818 613-5819 613-5820 GILSFA10013C GILSFA10014C GILSFA10009C GILSFA10010C GILSFA10011C GILSFA10012C GILSFA10015C GILSFA10016C GILSFA10013CG GILSFA10014CG GILSFA10009CG GILSFA10010CG GILSFA10011CG GILSFA10012CG GILSFA10015CG GILSFA10016CG 613-6917 613-6916 GILSFA10035 GILSFA10036 GILSFA10037 GILSFA10038 GILSFA10039C GILSFA10039CG GILSFA10040C GILSFA10040CG GILSFA10035C GILSFA10035CG GILSFA10036C GILSFA10036CG GILSFA10037C GILSFA10037CG GILSFA10038C GILSFA10038CG
Meerkanaalspipetten, mechanisch, variabel volume, PIPETMAN® L
Pipetten Micropipetten
Deze ergonomische air-displacement pipet is ontworpen voor pipetteercomfort gedurende de hele dag. De herontworpen handgreep is licht en de vingersteun zorgt voor extra comfort.
  • Ergonomische kenmerken: Uitgebalanceerd gewicht, gebogen vingersteun, voorgevormde handgreep
  • De verstelbare tipejectorknop kan gebruikt worden door zowel links- als rechtshandigen
  • Eenvoudiger te verwijderen tipejector voor eenvoudige reiniging; gehele onderste gedeelte is volledig autoclaveerbaar
  • Het interne systeem verzekert over alle kanalen heen consistente hoeveelheden bij het