Rotatiemicrotoom, 3005 E, semi-elektronisch
Leverancier: PFM Medical
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
720-2973EA 23710 EUR
720-2973
Rotatiemicrotoom, 3005 E, semi-elektronisch
Microtomen Microtomen
De hoogwaardige, handmatige rotatiemicrotoom.
  • Ergonomisch ontwerp
  • Backlash- en onderhoudsvrij horizontaal en verticaal gekruist rollagersysteem
  • Vlot bewegend handwiel
  • Handwiel vergrendelsysteem voor elke positie
  • Snel vervangsysteem voor objectklemmen
  • Eenvoudige objectoriëntatie
  • Geheugenfunctie
  • Alle elektronische instellingen en functies worden bediend door een touchscreen
  • Coupeteller
  • Coupedikte optelling
  • Vingerbescherming
Geschikt voor alle toepassingen in routinematig gebruik, onderzoek en industrie.
Bestelinformatie: Bevat een wegwerpmeshouder, laag profiel (smal mes), handleiding, sectieafvalbak en beschermkap.