VWR®, Celslides in cultuurschalen
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
734-2973EA 258 EUR
734-2973 734-2974 734-2975 734-2976
VWR®, Celslides in cultuurschalen
Cultuurschalen Celcultuurschalen
VWR®, Celglaasjes zijn gemaakt van hoogwaardig, hoogtransparant PET, dat een hoge sterkte heeft en onbreekbaar is. Alleen het oppervlak van het celglaasje heeft een hydrofiele behandeling, zodat hechtende cellen gemakkelijk groeien, terwijl het omringende kweekschaaloppervlak hydrofoob is, waardoor het voor hechtende cellen moeilijk wordt om te groeien.
  • De transparantie en de lichtdoorlatendheid van de celslide zijn goed zodat cellen duidelijk geobserveerd kunnen worden onder een licht- of fluorescentiemicroscoop
  • Het gebruik van meerdere celslides in één schaal maakt het mogelijk om multi-factor, multi-index, multi-level in vitro onderzoeken te ontwikkelen onder dezelfde omstandigheden
  • Keuze tussen celslides met Ø 8 mm of Ø 10 mm, met 12, 18, 32 of 45 celslides per cultuurschaal
  • Eén celcultuur is voldoende voor voorbereiding van meerdere celslides voor verschillende onderzoeken en doelen, hierdoor wordt het werk efficiënter
  • Het lipje aan de celslide staat onder een hoek, dit is handig voor de gebruikers om rechtstreeks te klemmen, en het is gegraveerd met een nummer om identificatie te vereenvoudigen
  • DNase-, RNase- en pyrogeenvrij
De geïntegreerde celglaasjes worden in de kweekschaal gefixeerd. Als er na de celkweek verder onderzoek nodig is, kunnen de celglaasjes één voor één worden verwijderd en in een kweekplaat of andere container met de nodige specificaties worden geplaatst.
Leveringsinformatie: Individueel verpakt geleverd in kunststof peel-open blisterverpakking. Elke doos van het product wordt geleverd met een individueel verpakte, steriele, metalen pincet. Zowel de celslides als de pincetten zijn gammabestraald en moeten onmiddellijk na het openen gebruikt worden.