Herbruikbare deeltjesfilterende halfgelaatsmaskers, 8825+ en 8835+
Leverancier: 3M
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
8825PLUS 8835PLUS
111-2293EA 60.8 EUR
111-2293 111-2326
Herbruikbare deeltjesfilterende halfgelaatsmaskers, 8825+ en 8835+
Ademhalingsmaskers Herbruikbare maskers Halfgelaatsmaskers
Het 3M™ Deeltjesmasker 8825+ is ontworpen om de pasvorm te helpen verbeteren bij de individuele gezichtsvorm en -maat van de drager. Met zijn robuuste schaal- en bekerontwerp voldoet dit masker aan de specifieke eisen van de verstoppingstest voor FFP-maskers (filterend gezichtsstuk).
  • Flexibel materiaal helpt om de pasvorm te verbeteren voor de individuele gezichtsvorm en -maat van de drager
  • Hoogwaardig filtermateriaal waar gemakkelijk doorheen geademd kan worden
  • 3M™ Cool Flow™-ventiel zorgt voor een effectieve afvoer van opgehoopte warmte, zorgt voor koeler en comfortabeler dragen en helpt het risico op beslaan van brillen te minimaliseren
  • Verstelbare gevlochten hoofdbanden met 4-puntsverstelling zorgen voor een veiliger gevoel
  • EN 149 'R'-classificatie: Herbruikbaar - dit masker kan voor meer dan één dienst worden gebruikt
Kan gebruikt worden in hete vochtige omgevingen. Voor een breed scala aan gezichtsvormen en -maten.