Gebreide handschoenen, HyFlex® 11-616 / 11-618 / 11-619
Leverancier: Ansell
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
11-618/7 11-618/8 11-618/9 11-618/10 11-618/11 11-618/6 11-616/10 11-616/11 11-616/6 11-616/7 11-616/8 11-616/9
112-3808EA 63.7 EUR
112-3808 112-3809 112-3810 112-3811 112-3812 112-3807 112-4247 112-4248 112-4249 112-4250 112-4251 112-4252
Gebreide handschoenen, HyFlex® 11-616 / 11-618 / 11-619
Handschoenen
Naadloze, gebreide handschoenen gemaakt van elastisch nylon met PU-coating op de palm.
  • Zeer licht en dun voor nauwkeurige vingergevoeligheid
  • Bieden goede grip in droge en in licht geoliede werkomgevingen
  • Ideaal voor toepassingen met risico op schaafwonden, blaren en andere kleine verwondingen als er katoenen handschoenen of helemaal geen handschoenen worden gebruikt
  • De donkere voering is bijzonder geschikt voor omgevingen met een bepaald vuilniveau; de witte voering is ideaal voor schone omgevingen of vuilgevoelige toepassingen
Ontworpen voor een breed gamma van lichtgewicht toepassingen in droge of licht geoliede omgevingen zoals lichte assemblagetoepassingen, afwerkingswerkzaamheden, verpakken, vastnemen en monteren van kleine onderdelen (kogellagers, veren, enz.).
Thickness: 0,80 mm
11-618: EN 388 (3131), Cat. II
11-619: EN 388 (2121), Cat. II
Certificaten: 11-616 / 11-619: EN 388:2016 (2121X); Cat. II
11-618: EN 388:2016 (3121X); Cat. II