Chemisch bestendige handschoenen, AlphaTec® 58-530 / 58-535
Leverancier: Ansell
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
58-530B/10 58-530B/11 58-530B/7 58-530B/8 58-530B/9 58-530W/10 58-530W/11 58-530W/7 58-530W/8 58-530W/9 58-535B/10 58-535B/11 58-535B/7 58-535B/8 58-535B/9 58-535W/10 58-535W/11 58-535W/7 58-535W/8 58-535W/9
112-4614EA 72.1 EUR
112-4614 112-4615 112-4616 112-4617 112-4618 112-4921 112-4922 112-4923 112-4924 112-4925 112-4619 112-4620 112-4621 112-4622 112-4623 112-4241 112-4240 112-4239 112-4238 112-4234
Chemisch bestendige handschoenen, AlphaTec® 58-530 / 58-535
Handschoenen
Lekbestendige gebreide handschoenen meteen consistente nitrilcoating. De homogene beschermende leidt tot een significant lager risico op penetratie van chemicaliën naar de huid.
  • Lagere bedieningskrachten en een uitstekende grip voor natte of olieachtige onderdelen
  • Betrouwbare chemische bestendigheid voor verhoogde veiligheid van de gebruiker
  • Zachte en comfortabele pasvorm
De AlphaTec®-modellen met een witte nylon voering worden aanbevolen voor toepassingen binnenshuis, terwijl de AlphaTec®-modellen met een zwarte acryl voering worden aanbevolen voorMore Product Information