Inhangcirculatiethermostaten, ICC serie
Leverancier: IKA
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
4136600 4134400
IKAA4136600EA 2480 EUR
IKAA4136600 IKAA4134400
Inhangcirculatiethermostaten, ICC serie
Circulatiethermostaten Open circulatiesystemen Thermostaatregelaars
De compacte ICC inhangcirculatiethermostaten zijn ideaal om vloeistoffen op temperatuur te houden tot 150 °C. Geschikt voor gebruik in open of gesloten waterbaden. De geïntegreerde druk-/zuigpomp zorgt ervoor dat de ICC apparaten voor interne en externe toepassingen gebruikt kunnen worden. Sluit eenvoudigweg de optionele pompset aan. Beide apparaten kunnen dichtbij omgevingstemperatuur gebruikt worden in combinatie met de optionele koelspiraal. Beide modellen hebben optische en akoestische veiligheidswaarschuwingen en een regelbaar veiligheidscircuit.
  • Temperatuurbereik: RT - 150 °C
  • Temperatuurstabiliteit: ICC basic: ± 0,02 en ICC control: ± 0,01 K
  • Krachtige, snelheidsgeregelde druk-/zuigpomp
  • Klem voor bevestiging van circulatiethermostaat aan een bad, handig geïntegreerd handvat en geïntegreerde beugels meegeleverd
  • USB/RS232-interface voor PC-besturing en documentatie met labworldsoft®, en ook voor online firmware updates
  • PT100-interface voor externe temperatuurregeling
ICC basic: model has push/ turn buttons for intuitive menu navigation together with a large easy to read LED display for pump speed and temperature.
ICC control: De programmeerfunctie kan tijd besparen en tot 10 individuele procedures met 10 stappen uitvoeren. Het grote TFT-kleurenscherm biedt intuïtieve bediening van alle procesparameters. Het apparaat heeft een aansluiting voor een externe PT100 temperatuursonde.
Max. debiet/max. druk:
Debiet:18 L/min, 300 mbar (druk), 200 mbar (zuiging)
Certificaten: Voldoet aan DIN 12876, Veiligheidsklasse III, (FL) voor gebruik met ontvlambare vloeistoffen. De apparaten zijn ontworpen in overeenstemming met UL 61010-1. IP beschermingsklasse volgens DIN EN 60529: IP 21
Leveringsinformatie: Geleverd met telescopische roestvrijstalen badbrug voor koppeling met waterbaden van verschillende volumes.
Opgelet: Lagere bedrijfstemperaturen zijn mogelijk bij aansluiting met een koeler.