VWR® VMS geavanceerde magnetische roerders met verwarmingsplaat
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
442-0661EA 600 EUR
442-0661 442-0662 442-0663 442-0664 442-0665 442-0666 442-0667 442-0668 442-0669
VWR® VMS geavanceerde magnetische roerders met verwarmingsplaat
Roerders Magnetische roerders met verwarmingsplaat
Compacte roerders met een plaat van keramisch glas voor uitstekende chemische weerstand. Eenheden beschikken over een digitale weergave van foutcodes, een indicator om de gebruikers te waarschuwen voor een heet oppervlak, een vast veiligheidscircuit dat de verwarming uitschakelt als de temperatuur hoger wordt dan 550 °C en er zijn drie bedrijfsmodi (standaard, veilig, instelbare bescherming). Roerders zijn voorzien van een schaal voor toerentalweergave en optionele mogelijkheid voor directe aansluiting op een PT1000-temperatuursensor. Bij gebruik hiervan is de nauwkeurigheid van de temperatuurregeling in het medium ±0,5 °C.
  • Exacte temperatuurinstelling via digitale potentiometer
  • Gelijktijdige digitale weergave van doel- en werkelijke temperaturen via LCD
  • Weergave van de werkelijke temperatuurwaarde in het medium met een resolutie van 0,1 °C bij gebruik van een PT1000-temperatuursensor
  • Roerder kan worden bestuurd met behulp van twee microcontrollers
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Certificaten: Beschermingsklasse conform DIN EN 60529: IP 21
Leveringsinformatie: Geleverd met PT1000-sonde. Er is een ruime keuze beschikbaar aan optionele accessoires.