Gebreide ESD handschoenen, HyFlex® 11-100
Leverancier: Ansell
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
11-100/7 11-100/11 11-100/8 11-100/6 11-100/9 11-100/10
112-3192EA 92.6 EUR
112-3192 112-3190 112-3193 112-3191 112-3194 ANSE11-100/10
Gebreide ESD handschoenen, HyFlex® 11-100
Handschoenen
Gebreide nylon handschoenen met nitrilschuim dompelcoating op de palm.
  • Verdwijnen van elektrostatische ontlading, antistatisch volgens EN 1149
  • Dunne voering voor extra zachtheid en comfort
  • Handspecifiek: Ergonomisch ontworpen voor uitstekende beweeglijkheid, comfort en duurzaamheid
  • Geen materialen gebaseerd op solventen, geen siliconen
  • Door de lichte kleur van de handschoen kunnen de gebruikers eenvoudig vuil of verontreiniging detecteren
Speciaal ontworpen voor de sector van de micro-elektronica waar elektrostatische ontlading (ESD) vermeden moet worden. Het dunne ontwerp verbetert de hantering van kleinere onderdelen. Ook geschikt voor de voor- en nabehandeling van lakwerkzaamheden en voor gecontroleerde omgevingen.
Gauge: 13
Colour: Grey
EN 388 (2131), EN 1149, Cat. II
Certificaten: EN 388:2016 (2131A), Cat. II