Chemisch bestendige handschoenen, AlphaTec® Butyl, 38-514 / 38-520
Leverancier: Ansell
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
38-514/10 38-514/7 38-514/8 38-514/9 38-520/10 38-520/9 38-520/8 38-520/7 38-514/11 38-520/11
112-3781EA 84 EUR
112-3781 112-3778 112-3779 112-3780 112-1269 112-1268 112-1570 112-1569 112-2159 ANSE38-520/11
Chemisch bestendige handschoenen, AlphaTec® Butyl, 38-514 / 38-520
Handschoenen
Maximale bescherming tegen gevaarlijke chemicaliën. Deze handschoenen worden gemaakt van butyl en bieden effectieve bescherming tegen een aanmerkelijk groter aantal agressieve industriële chemicaliën dan conventionele handschoenmaterialen, zoals nitril, neopreen en latex.
  • Freedom of movement, comfort and excellent grip
  • Designed for comfort – with a natural, curved ergonomic shape and soft feel
  • Latex-free formulation: No risk of latex-related allergic reactions
  • Effective protection against aldehydes, ketones and esters, as well as concentrated mineral acids
Length: 350 mm
Colour: Black
EN 374, EN 388, Cat. III; AQL 1.5
Certificaten: EN ISO 374-1:2016 Type A, EN ISO 374-5:2016, EN 388, Cat. III; AQL 1,5