Koudebestendige handschoenen, ActivArmr® 23-700
Leverancier: Ansell
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
23-700/10 23-700/9
112-0270EA 27.5 EUR
112-0270 112-2926
Koudebestendige handschoenen, ActivArmr® 23-700
Handschoenen
Deze volledig gecoate handschoenen hebben een PU-schuim isolatie voor extra warmte en comfort. Het gestructureerde oppervlak biedt een onovertroffen grip op natte en gladde oppervlakken. De robuuste, vloeistofafstotende PVC-coating absorbeert geen water, verstijft niet zoals leer en blijft flexibel zelfs bij vriestemperaturen.
  • Bestendig tegen zout, chemicaliën en corrosie - barst of splijt niet
  • Ergonomische pasvorm voor meer comfort - vermindert vinger- en handvermoeidheid
  • De waterafstotende, waterafdrijvende voering voert zweet van de hand af
Ideal for food processing and automotive applications.
Certificaten: EN 388:2016 (3121B), EN 511 (111), EN ISO 374-1 Type B (KLT), EN ISO 374-5; Cat. III