Chemisch bestendige handschoenen, FineDex® 944-32 Fisherman
Leverancier: HONEYWELL SAFETY
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
2094432/7 2094432/8 2094432/9 2094432/10
112-0161EA 78.8 EUR
112-0161 112-0164 112-0170 112-0192
Chemisch bestendige handschoenen, FineDex® 944-32 Fisherman
Handschoenen
Deze 100% polyamide gebreide voeringen zijn voorzien van een latex coating die mechanische en chemische bestendigheid biedt tegen detergenten en vloeibare producten. Weerstaat ook zuren en basen. De crêpe afwerking van de handschoen verbetert de grip op gladde onderdelen (op maat gemaakt voor de vishandel).
  • Natuurlatex biedt uitstekende flexibiliteit, beweeglijkheid en comfort
  • Gebreide, naadloze voering maakt de handschoen zeer nauwsluitend
  • Elastisch aan de pols
  • Gerimpelde afwerking: Ideaal voor het hanteren van vissen
  • De verlengde manchet beschermt ook
More Product Information
Order Now
Specificaties
Model 944-32 Fisherman
Ambidexter/handspecifiek Handspecifiek
Environmentally Preferable
Voor eenmalig gebruik/herbruikbaar Herbruikbaar
Voeringmateriaal Polyamide
Manchetstijl Gekarteld
EN-norm EN 388:2016 (3142X), EN ISO 374:2016 Type A (AKLMNO), EN 407 (X2XXXX)
Goedgekeurd voor voedselcontact +