Chemisch bestendige handschoenen, PowerCoat® 948-31 Nitraf
Leverancier: HONEYWELL SAFETY
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
2094831/8 2094831/9 2094831/10
112-0943EA 0 EUR
112-0943 112-1000 112-1012
Chemisch bestendige handschoenen, PowerCoat® 948-31 Nitraf
Handschoenen
Deze met nitril gecoate handschoenen met katoenvlokvoering aan de binnenzijde zijn bijzonder geschikt voor de hantering van oliën, vetten en koolwaterstofderivaten.
  • Nitril zorgt voor goede chemische eigenschappen en uitstekende mechanische eigenschappen (schuring)
  • De katoengevlokte binnenzijde zorgt voor maximaal gebruikerscomfort
  • De ruwe afwerking op het oppervlak verbetert de grip in olieachtige of vochtige omgevingen
  • De manchet beschermt een groot deel van de onderarm
Ideaal voor voedselbereiding (vette producten), de productie van verven en vernissen.
Let op: Niet geschikt voor contact met oplosmiddelen op basis van ketonen.
Thickness: 0,51 mm
Colour: Green
EN 374 (JKL), EN 388 (3131), Cat. III
Certificaten: EN 388:2016 (3101X), EN ISO 374:2016 Type A (JKLMOPT), EN ISO 374-5:2016 (MICRO-ORGANISMS), Cat. III.