Chemisch bestendige schorten, Tychem® 2000 C en Tychem® 6000 F, model PA30LO
Leverancier: DuPont
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
TYCPA30SYL00 TYFPA30SGY00
113-0875EA 192 EUR
113-0875 113-0880
Chemisch bestendige schorten, Tychem® 2000 C en Tychem® 6000 F, model PA30LO
Werkkleding
Deze schorten zijn speciaal ontworpen voor gebruik met Tychem®-kleding en kunnen helpen om een betere bescherming te bieden voor lichaamsdelen die meer blootgesteld zijn aan gevaarlijke stoffen.
  • Schort tot scheenhoogte met lintjes aan de nek en de taille
  • Antistatische behandeling (EN 1149-5) - alleen aan binnenkant
  • Conform EN 14126 (barrière tegen besmettelijke agentia)
Tychem® C schorten gebruiken de stevigheid van Tyvek® en een polymeer barrièrecoating om een goede permeatiebescherming te bieden tegen een breed gamma van anorganischeMore Product Information
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable
Kledingstuk toepassing Chemical protection,Pharmaceutical,Laboratory,Industrial,Food Chemical protection,Pharmaceutical,Laboratory,Industrial,Food
Risk area
Geslacht Uniseks Uniseks
Stof Tychem® C Tychem® F