Rubberen stoppen
Leverancier: Saint Gobain Life Sciences
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
201024 201058 201082 201014
217-0513EA 14.4 EUR
217-0513 217-9479 217-9486 217-9476
Rubberen stoppen
Stoppen Rubberen stoppen
Conische stoppen uit grijsblauw natuurrubber, zonder boringen.
  • Bestand tegen alle conventionele laboratoriumchemicaliën
  • Zeer elastisch, voor een perfecte afdichting en een uitzonderlijke hechting
  • Bestand tegen temperaturen van -5 tot +70 °C (120 °C in een vochtige omgeving)
Resistant to temperatures from -5 to +70 °C (+120 °C in humid atmosphere)