Eindpuntdetectiesysteem, End-Zone™
Leverancier: LABCONCO
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
780901000 780902000
535-0392EA 1790 EUR
535-0392 LBCP780902000
Eindpuntdetectiesysteem, End-Zone™
Vriesdrogers
End-Zone™ zorgt voor een alternatief voor visuele inspectie waardoor het eenvoudiger is om te bepalen wanneer het vriesdrogen afgelopen is.
  • Waarschuwt wanneer het monster het vochtigheidsniveau bereikt dat door de gebruiker is ingesteld
  • Werkt met FreeZone Lyo-Works™ OS
De startkit wordt gebruikt voor eindpuntbepaling in één monsterfles. De uitbreidingskit wordt gebruikt voor eindpuntbepaling in maximaal vijf monsterflessen.
End-Zone™ zal waarschuwen wanneer het vochtigheidsniveau van het monster de door de gebruiker ingestelde waarde bereikt. HetMore Product Information