Cleanroom gelaatsmaskers, BioClean DB™, PE
Leverancier: Nitritex
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BDBS-G BDBS
113-0783EA 734 EUR
113-0783 113-0782
Cleanroom gelaatsmaskers, BioClean DB™, PE
Maskers Cleanroom Maskers
Het steriele masker in zakmodel heeft gebreide hoofdbanden en alle naden zijn ultrasoon gebonden. Het masker heeft binnen- en buitenlagen gemaakt van spunbond non-woven polyester met de middelste filterlaag gemaakt van meltblown polyester.
  • De afstandshouder zorgt voor een vrije ademruimte voor de drager, waardoor het algemene comfort en de ademhaling verbeterd wordt
  • De zachte, vervormbare stalen neusbrug met kunststofcoating is volledig gesloten
  • Beschikbaar met of zonder geïntegreerde halsbescherming om de opening tussen de coverall en de keel van de