Mouwbeschermers, BioClean-D™, Clean-Tough™
Leverancier: Ansell-Nitritex
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BioClean-D™ Clean-Tough™
113-8035EA 325 EUR
113-8035 113-8034
Mouwbeschermers, BioClean-D™, Clean-Tough™
Wegwerpkleding
These extra long BioClean-D™ disposable sleeve covers are made from CleanTough™ fabric, which is spunbonded non woven PP laminated with a film of PE. This fabric allows comfort and flexibility during use and protection against fine sprays and particles.
Deze extra lange BioClean-D™ wegwerpbare hoezen voor de mouwen zijn gemaakt van CleanTough™ stof, is spunbonded niet-gebreid PP gelamineerd met een laag van PE. Deze stof zit comfortabel en is flexibel tijdens gebruik en biedt bescherming tegen fijne sprays en deeltjes.
  • Lightweight, low linting and hard-wearing material
  • Elasticated arms and cuffs
  • Available as sterile or non sterile version
  • A unique barcode on the outer carton (ITF-14) allows automatic data entry into Stock Control Systems
Suitable for use in Class 10, ISO 4, M2.5 cleanrooms.
  • Licht, pluisarm en slijtvast materiaal
  • Elastisch arm- en polsgedeelte
  • Leverbaar in steriele en niet-steriele versie
  • Een unieke barcode op de buitendoos (ITF-14) maakt automatische gegevensinvoer in voorraadbeheersystemen mogelijk
Type PB [6]; Cat. III
Verpakking: Verpakking: Steriele versie: Eén paar per verzegelde plastic zak, 15 verzegelde plastic zakken (30 stuks) per verzegelde buitenzak, 6 zakken met 15 paar per verzegelde binnenverpakking, één binnenverpakking per doos (90 paar).
Certificaten: EN ISO 13034 (Type PB[6]), EN 14325, EN 1149-5, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2; Cat. III
Manufactured in a facility holding ISO 9001:2008 and 89/686/EEC Article 11b certifications.
Sterile model: Sterilised in accordance with ISO 11137-1:2006.
Verpakking: Sterile version: One pair per sealed plastic bag, 15 sealed plastic bags (30 pieces) per sealed outer bag, six outer bags (30 pieces) per sealed carton liner, one carton liner per carton (180 pieces / 90 pairs).
Non sterile version: 15 pairs per sealed inner plastic bag, one inner bag per sealed outer bag, six outer bags of 15 pairs per sealed carton liner, one carton liner per carton (90 pairs).