ESD-schoenovertrekken, BioClean ESD™
Leverancier: Nitritex
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
ESD016W ESD018B ESD018W
113-0815EA 682 EUR
113-0815 113-0816 113-0817
ESD-schoenovertrekken, BioClean ESD™
Wegwerpkleding
De antistatische ESD-schoenovertrekken voor eenmalig gebruik met geleidende tape worden gemaakt van nonwoven spunbonded polypropyleen.
  • Superieure ESD-prestaties
  • Met een geleidend polyester lint met een geleidend kooldraad
  • Niet-afgevend lint
  • Lage mate van deeltjesafgifte en dubbel verpakt voor cleanroom gebruik
Geschikt voor cleanrooms ISO Klasse 5.
Lengte: 400 of 455 mm